CAS RN 1435192-04-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
NCGC00247743, MedChemExpress
MedChemExpress NCGC00247743 is a histone lysine demethylase KDM4 inhibitor.