Learn More
NCGC00247743, MedChemExpress
Código de producto. 16474618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474618 10 mg 10 miligramos
16463166 25 mg 25 miligramos
16437337 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112308
MedChemExpress NCGC00247743 is a histone lysine demethylase KDM4 inhibitor.
NCGC00247743 is a histone lysine demethylase KDM4 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NCGC00247743
CAS 1435192-04-3
Color Green Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (159.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(N=CC=C2)C2=CC(C3=CC(C(NCCCCCCN(C)C)=O)=CC=C3)=C1
Peso molecular (g/mol) 391.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.51
Porcentaje de pureza 96.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death