CAS RN 1435-55-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
(+)-Dihidroquinidina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(+)-Dihidroquinidina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(+)-Dihidroquinidina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Hydroquinidine, MedChemExpress
MedChemExpress Hydroquinidine (Dihydroquinidine) is a derivative of Quinidine (an antiarrhythmic agent). Hydroquinidine prolongs the QT interval and has antiarrhythmic efficacy.