Learn More
Hydroquinidine, MedChemExpress
Código de producto. 16498546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16498546 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0997
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Hydroquinidine (Dihydroquinidine) is a derivative of Quinidine (an antiarrhythmic agent). Hydroquinidine prolongs the QT interval and has antiarrhythmic efficacy.
Hydroquinidine (Dihydroquinidine) is a derivative of Quinidine (an antiarrhythmic agent). Hydroquinidine prolongs the QT interval and has antiarrhythmic efficacy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinidine
CAS 1435-55-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Dihydroquinidine (+)-Hydroquinidine Hydroconquinine
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (63.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](C1=CC=NC2=C1C=C(OC)C=C2)[C@]3([H])[N@](C[C@@H]4CC)CC[C@H]4C3
Peso molecular (g/mol) 326.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.43
Porcentaje de pureza 97.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation