CAS RN 14341-79-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
DL-Ácido Glutámico-D5, TRC
CAS: 14341-79-8 Fórmula molecular: C5 D5 H4 N O4 Peso molecular (g/mol): 152.16 Sinónimo: (±)-Glutamic Acid-d5,DL-Glu-d5,Glutaminic Acid-d5,NSC 206301-d5,NSC 9967-d5,DL-Glutamic-2,3,3,4,4-d5 Acid Nombre IUPAC: Ácido 2-amino-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioico SMILES: [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O
2
Ácido DL-glutámico-2,3,3,4,4-d5, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.