Learn More
DL-Ácido Glutámico-D5, TRC
Código de producto. 30240812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240812 25 mg 25 miligramos
30240544 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59695725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14341-79-8
Fórmula molecular C5 D5 H4 N O4
Peso molecular (g/mol) 152.16
Sinónimo (±)-Glutamic Acid-d5, DL-Glu-d5, Glutaminic Acid-d5, NSC 206301-d5, NSC 9967-d5, DL-Glutamic-2,3,3,4,4-d5 Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioico
SMILES [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Glutamic Acid-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0845