Learn More
Ácido DL-glutámico-2,3,3,4,4-d5, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | DL-Glutamic Acid-d5 |
| CAS | 14341-79-8 |
| Fórmula molecular | C5 D5 H4 N O4 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | (±)-Glutamic Acid-d5, DL-Glu-d5, Glutaminic Acid-d5, NSC 206301-d5, NSC 9967-d5, DL-Glutamic-2,3,3,4,4-d5 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 152.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0845 g/mol |
| Show More |