CAS RN 14340-33-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Nitroso-4-fenilpiperazina, TRC
CAS: 14340-33-1 Fórmula molecular: C10 H13 N3 O Peso molecular (g/mol): 191.23 Nombre IUPAC: 1-nitroso-4-fenilpiperazina SMILES: O=NN1CCN(CC1)c2ccccc2