Learn More
1-Nitroso-4-fenilpiperazina, TRC
Código de producto. 30005140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005140 1 g 1 g
30004009 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5451101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14340-33-1
Fórmula molecular C10 H13 N3 O
Peso molecular (g/mol) 191.23
Nombre IUPAC 1-nitroso-4-fenilpiperazina
SMILES O=NN1CCN(CC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitroso-4-phenylpiperazine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O/c14-11-13-8-6-12(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.1059