CAS RN 1429749-41-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Thiomyristoyl, MedChemExpress
MedChemExpress Thiomyristoyl is a potent and specific SIRT2 inhibitor with an IC50 of 28 nM.