Learn More
Thiomyristoyl, MedChemExpress
Código de producto. 16493318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493318 10 mg 10 miligramos
16474566 100 mg 100 miligramos
16472716 25 mg 25 miligramos
16459856 50 mg 50 miligramos
16450749 1 mg 1 miligramo
16416047 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16493318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101278
MedChemExpress Thiomyristoyl is a potent and specific SIRT2 inhibitor with an IC50 of 28 nM.
Thiomyristoyl is a potent and specific SIRT2 inhibitor with an IC50 of 28 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiomyristoyl
Forma física Solid
CAS 1429749-41-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H51N3O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (55.00 mM) ∣Ethanol : 15.29 mg/mL (26.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(NC2=CC=CC=C2)=O)CCCCNC(CCCCCCCCCCCCC)=S
Peso molecular (g/mol) 581.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.85
Porcentaje de pureza 98.37%