CAS RN 142761-11-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
R-(-)-O-Desmetil Venlafaxina, TRC
CAS: 142761-11-3 Fórmula molecular: C16 H25 N O2 Peso molecular (g/mol): 263.38 Sinónimo: (R)-O-Desmethylvenlafaxine,Phenol, 4-[(1R)-2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-,Phenol, 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, (R)-,4-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol,(-)-O-Desmethylvenlafaxine,(R)-(-)-O-Desmethylvenlafaxine,R-(-)-O-Desmethyl venlafaxine Nombre IUPAC: 4-[(1R)-2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol SMILES: CN(C)C[C@@H](c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2