Learn More
R-(-)-O-Desmetil Venlafaxina, TRC
Código de producto. 30354645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354645 50 mg 50 miligramos
30349797 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29650550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142761-11-3
Fórmula molecular C16 H25 N O2
Peso molecular (g/mol) 263.38
Sinónimo (R)-O-Desmethylvenlafaxine, Phenol, 4-[(1R)-2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, Phenol, 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, (R)-, 4-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, (-)-O-Desmethylvenlafaxine, (R)-(-)-O-Desmethylvenlafaxine, R-(-)-O-Desmethyl venlafaxine
Nombre IUPAC 4-[(1R)-2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol
SMILES CN(C)C[C@@H](c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-(-)-O-Desmethyl Venlafaxine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1885