CAS RN 1427053-44-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
7-(4-bromobutoxi-1,1,2,2,3,3,4,4-d8)-2(1H)-quinolinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
7-(4-bromobutoxi-1,1,2,2,3,3,4,4-d8)-2(1H)-quinolinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
7-(4-bromobutoxi-1,1,2,2,3,3,4,4-d8)-2(1H)-quinolinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.