Learn More
7-(4-bromobutoxi-1,1,2,2,3,3,4,4-d8)-2(1H)-quinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(4-Bromobutoxy-1,1,2,2,3,3,4,4-d8)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 1427053-44-8 |
| Fórmula molecular | C13H6D8BrNO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 7-(4-Bromobutoxy)-quinoline-2(1H)-one-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16)/i1D2,2D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-(4-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutoxi)-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.071 |