CAS RN 142648-65-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,2-Bis(4-hidroxifenil)propanol, TRC
CAS: 142648-65-5 Fórmula molecular: C15 H16 O3 Peso molecular (g/mol): 244.28 Sinónimo: 4-Hydroxy-β-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-benzeneethanol Nombre IUPAC: 4-[2-hidroxi-1-(4-hidroxifenil)-1-metil-etil]fenol SMILES: CC(CO)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2