CAS RN 142547-16-8
IUPAC Nombre:
(1R,6R)-6-(ethoxycarbonyl)cyclohex-3-en-1-aminium
Sinónimos:
(1R,6R)-6-(ethoxycarbonyl)cyclohex-3-en-1-aminium
Peso molecular (g/mol):
170.23
Fórmula molecular:
C9H16NO2
InChi Key:
PTXUIEXYXGXMEU-HTQZYQBOSA-O
SMILES:
CCOC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1[NH3+]
1
–
1
de
1
resultados