Learn More
Hidrocloruro de trans-2-amino-4-ciclohexeno-1-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10327471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10327471 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10327471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334410010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trans-2-amino-4-cyclohexene-1-carboxylate hydrochloride
Nombre de nota 98%
CAS 142547-16-8
Punto de fusión 107°C to 109°C
Color Beige a blanco o gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H16NO2
Fórmula lineal C6H8(NH2)COOCH2CH3·HCl
Número MDL MFCD01863252
Cantidad 1 g
Sinónimo trans-6-amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, trans-ethyl 6-aminocyclohex-3-enecarboxylate hydrochloride, ethyl trans-2-amino-4-cyclohexene-1-carboxylate hydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Clave InChI PTXUIEXYXGXMEU-HTQZYQBOSA-O
SMILES CCOC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1[NH3+]
Nombre IUPAC (1R,6R)-6-aminociclohex-3-eno-1-carboxilato de etilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 170.23
PubChem CID 17039343
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación