accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CNOOSNNFFFF

CAS RN 142459-58-3

IUPAC Nombre: N-(4-fluorophenyl)-N-(propan-2-yl)-2-{[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]oxy}acetamide
Sinónimos: flufenacet fluthiamide
Peso molecular (g/mol): 363.33
Fórmula molecular: C14H13F4N3O2S
InChi Key: IANUJLZYFUDJIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)N(C(=O)COC1=NN=C(S1)C(F)(F)F)C1=CC=C(F)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)