Learn More
Flufenacet, TRC
Código de producto. 30132880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132880 10 g 10 g
17920385 250 mg 250 miligramos
17923115 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59942010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142459-58-3
Fórmula molecular C14 H13 F4 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 363.33
Sinónimo N-(4-Fluorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2-[[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]oxy]acetamide, BAY-FOE 5043, Cadou 500SC, Define DF, FOE 5043, Flufenacet, Fluthiamid, Fluthiamide, Thiafluamide
Nombre IUPAC N-(4-fluorofenil)-N-propan-2-il-2-[[5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol-2-il]oxi]acetamida
SMILES CC(C)N(C(=O)COc1nnc(s1)C(F)(F)F)c2ccc(F)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flufenacet
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13F4N3O2S/c1-8(2)21(10-5-3-9(15)4-6-10)11(22)7-23-13-20-19-12(24-13)14(16,17)18/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.0665