Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flufenacet |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 142459-58-3 |
| Color | Beige |
| Punto de fusión | 76°C to 77°C |
| Punto de ebullición | Decomposes on heating. |
| Sinónimo | N-(4-fluorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2-[[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]oxy]acetamide |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 363.33 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |