CAS RN 142203-65-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
13-acetil-9-dihidrobacatina-III, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
13-O-acetil-9-dihidrobacatina III, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3
13-acetil-9-dihidrobacatina-III, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
9-Dihydro-13-acetylbaccatin III, MedChemExpress
MedChemExpress 9-Dihydro-13-acetylbaccatin III (9-DHAB III) is an intermediate for taxol analog preparations.