Learn More
9-Dihydro-13-acetylbaccatin III, MedChemExpress
Descripción
9-Dihydro-13-acetylbaccatin III (9-DHAB III) is an intermediate for taxol analog preparations.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Dihydro-13-acetylbaccatin III |
| CAS | 142203-65-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H42O12 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 9-DHAB III 13-Acetyl-9-dihydrobaccatin III |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (31.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H](C1)[C@]2(C)[C@]([C@@]3(OC(C)=O)[C@]1([H])OC3)([H])[C@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@]5(O)C[C@H](OC(C)=O)C(C)=C(C(C)5C)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2O |
| Peso molecular (g/mol) | 630.68 |
| Mostrar más |