CAS RN 1421866-48-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Apimostinel, MedChemExpress
MedChemExpress Apimostinel (NRX-1074; AGN-241660) is an orally active NMDA receptor partial agonist.