Learn More
Apimostinel, MedChemExpress
Código de producto. 16493698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493698 10 mg 10 miligramos
16486437 5 mg 5 miligramos
16432836 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102053
MedChemExpress Apimostinel (NRX-1074; AGN-241660) is an orally active NMDA receptor partial agonist.
Apimostinel (NRX-1074
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apimostinel
CAS 1421866-48-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H37N5O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo NRX-1074 AGN-241660
Información de solubilidad DMSO : 155 mg/mL (307.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](C(N)=O)NC([C@@]1(CC2=CC=CC=C2)N(C([C@H]3N(C([C@H]([C@H](O)C)N)=O)CCC3)=O)CCC1)=O
Peso molecular (g/mol) 503.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.59
Porcentaje de pureza 98.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration