CAS RN 1421-14-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sombrevin, TRC
CAS: 1421-14-3 Fórmula molecular: C18 H27 N O5 Peso molecular (g/mol): 337.41 Sinónimo: Sombrevin,4-[2-(Diethylamino)-2-oxoethoxy]-3-methoxybenzeneacetic Acid Propyl Ester,13245RP,2180TH,BAY 1420,Epontol,FBA 1420,Fabantol,Fabontal,Propanidide,Propantan,Propyl 4-(N,N-Diethylcarbamidomethoxy)-3-methoxy-phenylacetate,Propyl [4-[(Diethylcarbamoyl)methoxy]-3-methoxyphenyl]acetate,TH 2180,WH 5668,[4-[(Diethylcarbamoyl)methoxy]-3-methoxyphenyl]acetic Acid Propyl Ester Nombre IUPAC: Propilo 2-[4-[2-(dietilamino)-2-Oxo-etoxi]-3-metaxi-fenil]acetato SMILES: CCCOC(=O)Cc1ccc(OCC(=O)N(CC)CC)c(OC)c1