Learn More
Sombrevin, TRC
Código de producto. 17961765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961765 25 mg 25 miligramos
17922755 1 g 1 g
17953045 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17961765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67676525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421-14-3
Fórmula molecular C18 H27 N O5
Peso molecular (g/mol) 337.41
Sinónimo Sombrevin, 4-[2-(Diethylamino)-2-oxoethoxy]-3-methoxybenzeneacetic Acid Propyl Ester, 13245RP, 2180TH, BAY 1420, Epontol, FBA 1420, Fabantol, Fabontal, Propanidide, Propantan, Propyl 4-(N,N-Diethylcarbamidomethoxy)-3-methoxy-phenylacetate, Propyl [4-[(Diethylcarbamoyl)methoxy]-3-methoxyphenyl]acetate, TH 2180, WH 5668, [4-[(Diethylcarbamoyl)methoxy]-3-methoxyphenyl]acetic Acid Propyl Ester
Nombre IUPAC Propilo 2-[4-[2-(dietilamino)-2-Oxo-etoxi]-3-metaxi-fenil]acetato
SMILES CCCOC(=O)Cc1ccc(OCC(=O)N(CC)CC)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propanidid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H27NO5/c1-5-10-23-18(21)12-14-8-9-15(16(11-14)22-4)24-13-17(20)19(6-2)7-3/h8-9,11H,5-7,10,12-13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1889