accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOHONHHN

CAS RN 142-88-1

IUPAC Nombre: hexanedioic acid; piperazine
Sinónimos: adipic acid; piperazine
Peso molecular (g/mol): 232.28
Fórmula molecular: C10H20N2O4
InChi Key: BVEGEKOBSPXUJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CNCCN1.OC(=O)CCCCC(O)=O
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados