Learn More
Adipato de piperazina, Mikromol™
Código de producto. 17943206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17943206 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17943206 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1636.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Adipato de piperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazine adipate
CAS 142-88-1
Nombres de analitos o componentes Piperazine adipate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H10 O4 . C4 H10 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Piperazine adipate, piperazine hexanedioate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4.C4H10N2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)O.C1CNCCN1
Nombre IUPAC ácido hexanodioico; piperazina
Peso molecular (g/mol) 232.28
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1423 g/mol