Learn More
Adipato de piperazina, LoGiCal
Código de producto. 30459493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459493 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459493 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1636.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazine adipate
CAS 142-88-1
Nombres de analitos o componentes Piperazine adipate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H10 O4 . C4 H10 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperazine adipate, piperazine hexanedioate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4.C4H10N2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)O.C1CNCCN1
Nombre IUPAC ácido hexanodioico; piperazina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 232.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1423 g/mol