CAS RN 141991-89-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
α,α '- 2-(3,4-Dimetoxifenil)etil]imino]di-3,1-propanodiil]bis[3,4-dimetoxi-α -(1-metiletil)-bencenoacetonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
α,α '- 2-(3,4-Dimetoxifenil)etil]imino]di-3,1-propanodiil]bis[3,4-dimetoxi-α -(1-metiletil)-bencenoacetonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
α,α '- 2-(3,4-Dimetoxifenil)etil]imino]di-3,1-propanodiil]bis[3,4-dimetoxi-α -(1-metiletil)-bencenoacetonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.