Learn More
α,α '- 2-(3,4-Dimetoxifenil)etil]imino]di-3,1-propanodiil]bis[3,4-dimetoxi-α -(1-metiletil)-bencenoacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,5'-((2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl)imino)bis(2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-pentanenitrile) |
| CAS | 141991-89-1 |
| Fórmula molecular | C42 H57 N3 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetonitrile, α,α'-[[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]imino]di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, α,α'-[[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]imino]di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile], 5,5'-[[2-(3,4-D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H57N3O6/c1-30(2)41(28-43,33-14-17-36(47-6)39(26-33)50-9)20-11-22-45(24-19-32-13-16-35(46-5)38(25-32)49-8)23-12-21-42(29-44,31(3)4)34-15-18-37(48-7)40(27-34)51-10/h13-18,25-27,30-31H,11-12,19-24H2,1-10H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCN(CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)CCCC(C#N)(C(C)C)c3ccc(OC)c(OC)c3)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 5-[[4-ciano-4-(3,4-dimetoxifenil)-5-metilhexil]-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]amino]-2-(3,4-dimetoxifenil)-2-propan-2-ilpentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 699.918 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 699.425 |