accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSOONNSOONHONHNOCH3OCH3N

CAS RN 141776-32-1

IUPAC Nombre: 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-{[2-(ethanesulfonyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]sulfonyl}urea
Sinónimos: 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-(ethanesulfonyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylsulfonyl]urea
Peso molecular (g/mol): 470.48
Fórmula molecular: C16H18N6O7S2
InChi Key: RBSXHDIPCIWOMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCS(=O)(=O)C1=C(N2C=CC=CC2=N1)S(=O)(=O)NC(=O)NC1=NC(OC)=CC(OC)=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados