Learn More
Sulfosulfurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324447 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324447 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17009500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfosulfuron
CAS 141776-32-1
Nombres de analitos o componentes Sulfosulfuron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 N6 O7 S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N6O7S2/c1-4-30(24,25)13-14(22-8-6-5-7-10(22)17-13)31(26,27)21-16(23)20-15-18-11(28-2)9-12(19-15)29-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,18,19,20,21,23)
SMILES CCS(=O)(=O)c1nc2ccccn2c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc3nc(OC)cc(OC)n3
Nombre IUPAC 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(2-etilsulfonilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)sulfonilurea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 470.48
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.0678 g/mol