Learn More
Sulfosulfurón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfosulfuron |
| CAS | 141776-32-1 |
| Fórmula molecular | C16 H18 N6 O7 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-2-(ethylsulfonyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonamide, Apirus, Apyros, Apyros 75WG, MON 37500, MON 37532, MON 37560, Maverick, Monitor, Monitor (herbicide), Monza, N-(2-Ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-ylsulfonyl)-N'-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)urea, Sulfosulfuron |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N6O7S2/c1-4-30(24,25)13-14(22-8-6-5-7-10(22)17-13)31(26,27)21-16(23)20-15-18-11(28-2)9-12(19-15)29-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,18,19,20,21,23) |
| SMILES | CCS(=O)(=O)c1nc2ccccn2c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc3nc(OC)cc(OC)n3 |
| Nombre IUPAC | 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(2-etilsulfonilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)sulfonilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 470.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.0678 |