CAS RN 1416253-69-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Guaiacol Rutinóside, TRC
CAS: 1416253-69-4 Fórmula molecular: C19 H28 O11 Peso molecular (g/mol): 432.42 Sinónimo: 2-Methoxyphenyl 6-O-(6-deoxy-a-L-mannopyranosyl)-β -D-glucopyranoside Nombre IUPAC: (2S,3R,4R,5R,6R)-2-metil-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-metoxifenoxi)tetrahidropiran-2-il]metoxi]tetrahidropiran-3,4,5-triol SMILES: COc1ccccc1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O