Learn More
Guaiacol Rutinóside, TRC
Código de producto. 30008021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008021 1 mg 1 miligramo
30004187 10 mg 10 miligramos
30005449 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG2455801MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1416253-69-4
Fórmula molecular C19 H28 O11
Peso molecular (g/mol) 432.42
Sinónimo 2-Methoxyphenyl 6-O-(6-deoxy-a-L-mannopyranosyl)-β -D-glucopyranoside
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R,6R)-2-metil-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-metoxifenoxi)tetrahidropiran-2-il]metoxi]tetrahidropiran-3,4,5-triol
SMILES COc1ccccc1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiacol Rutinoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O11/c1-8-12(20)14(22)16(24)18(28-8)27-7-11-13(21)15(23)17(25)19(30-11)29-10-6-4-3-5-9(10)26-2/h3-6,8,11-25H,7H2,1-2H3/t8-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1632
Porcentaje de pureza >95%