CAS RN 1415963-60-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido clorhídrico de oseltamivir, TRC
CAS: 1415963-60-8 Fórmula molecular: C14 H24 N2 O4 . Cl H Peso molecular (g/mol): 320.81 Sinónimo: 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, hydrochloride (1:1), (3R,4R,5S)-,Oseltamivir acid hydrochloride,(3R,4R,5S)-4-Acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid hydrochloride Nombre IUPAC: (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentán-3-iloxiciclohexeno-1-ácido carboxílico; Cloruro SMILES: Cl.CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C[C@H](N)[C@H]1NC(=O)C)C(=O)O