Learn More
Ácido clorhídrico de oseltamivir, TRC
Código de producto. 30414126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414126 100 mg
30413089 2.5 mg
30411990 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO700995100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1415963-60-8
Fórmula molecular C14 H24 N2 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 320.81
Sinónimo 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, hydrochloride (1:1), (3R,4R,5S)-, Oseltamivir acid hydrochloride, (3R,4R,5S)-4-Acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid hydrochloride
Nombre IUPAC (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentán-3-iloxiciclohexeno-1-ácido carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C[C@H](N)[C@H]1NC(=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oseltamivir acid hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H24N2O4.ClH/c1-4-10(5-2)20-12-7-9(14(18)19)6-11(15)13(12)16-8(3)17;/h7,10-13H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,18,19);1H/t11-,12+,13+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1503