CAS RN 141573-95-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Difluorometil-1-metilpirazol-4-carboxílico éster etílico, TRC
CAS: 141573-95-7 Fórmula molecular: C8H10F2N2O2 Peso molecular (g/mol): 204.17 Sinónimo: 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester;1-Methyl-3-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester,Ethyl 1-Methyl-3-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate,Ethyl 1-Methyl-3-difluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate,Ethyl 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-7H-pyrazole-4-carboxylate,Ethyl 3-Difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate SMILES: CCOC(=O)c1cn(C)nc1C(F)F