Learn More
3-Difluorometil-1-metilpirazol-4-carboxílico éster etílico, TRC
Código de producto. 30137558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137558 25 g 25 g
30134112 100 g 100 g
30006863 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44686025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141573-95-7
Fórmula molecular C8H10F2N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.17
Sinónimo 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester;1-Methyl-3-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Methyl-3-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 1-Methyl-3-difluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-7H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 3-Difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)c1cn(C)nc1C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10F2N2O2/c1-3-14-8(13)5-4-12(2)11-6(5)7(9)10/h4,7H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.071