CAS RN 14155-36-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1,3-Dicloropropil)benceno, TRC
CAS: 14155-36-3 Fórmula molecular: C9H10Cl2 Peso molecular (g/mol): 189.08 Sinónimo: 1,3-Dichloro-1-phenylpropane Nombre IUPAC: 1,3-dicloropropilbenceno SMILES: ClCCC(Cl)c1ccccc1