Learn More
(1,3-Dicloropropil)benceno, TRC
Código de producto. 30368485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368485 1 g 1 g
30366332 500 mg 500 miligramos
30353058 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1884701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14155-36-3
Fórmula molecular C9H10Cl2
Peso molecular (g/mol) 189.08
Sinónimo 1,3-Dichloro-1-phenylpropane
Nombre IUPAC 1,3-dicloropropilbenceno
SMILES ClCCC(Cl)c1ccccc1
Specifications
Nombre del producto químico o material (1,3-Dichloropropyl)benzene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10Cl2/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.016