CAS RN 14149-39-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Acetonitrilo (15N) (IP >90%), TRC
CAS: 14149-39-4 Fórmula molecular: C2 H3 15N Peso molecular (g/mol): 42.04 Sinónimo: Acetonitrile-15N (8CI, 9CI),Acetonitrile(CH3C15N),[15N]Acetonitrile Nombre IUPAC: acetonitrilo SMILES: CC#[15N]