Learn More
Acetonitrilo (15N) (IP >90%), TRC
Código de producto. 30179655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179655 10 mg 10 miligramos
30179322 50 mg 50 miligramos
30178918 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16415810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14149-39-4
Fórmula molecular C2 H3 15N
Peso molecular (g/mol) 42.04
Sinónimo Acetonitrile-15N (8CI, 9CI), Acetonitrile(CH3C15N), [15N]Acetonitrile
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#[15N]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile (15N)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.0236