accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO(S)NHO(S)NHO(R)HNO(R)NHO(S)NHO(R)HNO(R)H2NOHOOHCH3(R)HOOO(R)O(S)(R)NH2(R)HO(S)H3COO(S)O(R)OO(S)CH3(R)HO(R)HO(R)HO(S)HO(S)HO(R)O(S)O(S)HO(R)HO(R)OH(R)O(S)O(R)OH(R)HO(S)HOOHO(S)O(R)OH(S)OH(S)HO(S)HOOH(?)

CAS RN 1404-55-3

IUPAC Nombre: methyl (1S,2R,18R,19R,22R,34S,37R,40R,52S)-22-amino-2-{[(2S,4R,5R,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-64-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3-{[(2S,3R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2S,3S,4R,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-({[(3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}-18,26,31,44,49-pentahydroxy-30-methyl-21,35,38,54,56,59-hexaoxo-47-{[(2S,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-7,13,28-trioxa-20,36,39,53,55,58-hexaazaundecacyclo[38.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.2¹⁹,³⁴.1⁸,¹².1²³,²⁷.1²⁹,³³.1⁴¹,⁴⁵.0¹⁰,³⁷.0⁴⁶,⁵¹]hexahexaconta-3,5,8(64),9,11,14,16,23,25,27(61),29(60),30,32,41,43,45(57),46,48,50,62,65-henicosaene-52-carboxylate
Sinónimos: ristocetin
Peso molecular (g/mol): 2067.94
Fórmula molecular: C95H110N8O44
InChi Key: VUOPFFVAZTUEGW-FBMDODLCSA-N
SMILES: COC(=O)[C@H]1NC(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]3NC(=O)[C@H]4NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C5=CC=C(O)C(OC6=CC4=CC(O)=C6C)=C5)[C@H](O)C4=CC=C(OC5=CC3=CC(OC3=CC=C(C=C3)[C@H]2O[C@@H]2C[C@@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C5O[C@@H]2O[C@H](COC3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]2OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)C=C4)C2=CC=C(O)C(=C2)C2=C(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)C=C(O)C=C12
Porcentaje de pureza 
  • (1)
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados