Descripción
La Ristocetina A está relacionada estructuralmente con los antibióticos glicopéptidos teicoplanina y vancomicina. Activa las plaquetas y se ha utilizado en estudios de agregación plaquetaria.
- La agregación plaquetaria inducida por la ristocetina (RIPA) disminuye en los pacientes sometidos a hemodiálisis crónica
- Junto con el aumento de los niveles plasmáticos de glucocalicina (un producto de la escisión enzimática de GPIb), la RIPA puede contribuir a reducir la adhesión plaquetaria al subendotelio vascular y a aumentar la hemorragia asociada con la uremia
- La adición de ristocetina y vWF causó agregación específica de rGPIbα-liposomas que apoyan el uso potencial de rGPIbα-liposomas para mejorar la función plaquetaria in vivo y apoyar la hemostasia en individuos trombocitopénicos
- Los estudios han demostrado que Ristocentina A dimeriza y crea dos sitios de unión para péptidos de la pared celular
Especificaciones
Especificaciones
| Forma física | Polvo blanquecino |
| CAS | 1404-55-3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C95H112N8O48S |
| Sinónimo | Ristomycin monosulfate |
| Información de solubilidad | Soluble in 1 N HCl (50mg/mL - clear and colorless to pale yellow); soluble in water (clear 5mg+ 0.25mL, amber solution). |
| Clave InChI | HHRPQUHYQBGHHF-ADHWPEJWSA-N |
| SMILES | CC1C(C(CC(O1)OC2C3C(=O)NC(C4=CC(=CC(=C4C5=C(C=CC(=C5)C(C(=O)N3)NC(=O)C6C7=CC(=C(C(=C7)OC8=CC=C2C=C8)OC9C(C(C(C(O9)COC1C(C(C(C(O1)C)O)O)O)O)O)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)OC1C(C(C(CO1)O)O)O)OC1=CC=C(C=C1)C(C1C(=O)NC(C2=CC(=C(C(=C2)O)C)OC2=C(C=CC(=C2)C(C(=O)N1)N)O) |
| Peso molecular (g/mol) | 2166.009 |
| PubChem CID | 46783382 |
| Mostrar más |