accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOH3COH3CO

CAS RN 14036-06-7

IUPAC Nombre: diethoxymethyl acetate
Sinónimos: diethoxymethyl acetate
Peso molecular (g/mol): 162.19
Fórmula molecular: C7H14O4
InChi Key: IRUNKQSGDBYUDC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(OCC)OC(C)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados