Learn More
Acetato de dietoximetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethoxymethyl Acetate |
| CAS | 14036-06-7 |
| Fórmula molecular | C7H14O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Diethoxymethanol Acetate, NSC 158267, 1,1-Diethoxymethanol 1-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O4/c1-4-9-7(10-5-2)11-6(3)8/h7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(OCC)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de dietoximetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 162.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0892 |