CAS RN 1402837-78-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Navoximod, MedChemExpress
MedChemExpress Navoximod (GDC-0919; NLG-919) is a potent IDO (indoleamine-(2,3)-dioxygenase) pathway inhibitor with Ki/EC50 of 7 nM/75 nM.